Principaux documents
PH006895
10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfanyl)-10H-phenothiazine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H26N2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.583
Numéro MDL:
Autres remarques