Principaux documents
PH006341
7-(allyloxy)-4-methyl-8-propyl-2H-chromen-2-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.32
Numéro MDL:
Autres remarques