Principaux documents
L133671
4,6-DIMETHYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-PYRIDINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.166
Numéro MDL:
Autres remarques