GF22496328
Platinum
tube, 100mm, outside diameter 0.6mm, inside diameter 0.5mm, wall thickness 0.05mm, as drawn, 99.95%
Synonyme(s) :
Platinum, PT007125
About This Item
Pureté
99.95%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 224-963-28
Résistivité
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur
100 mm × 0.05 mm
D.E. × D.I.
0.6 mm × 0.5 mm
Point d'ébullition
3827 °C (lit.)
Pf
1772 °C (lit.)
Densité
21.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable