GF17811042
Iron/boron/silicon
wire, Fe 77.5%/B 15%/Si 7.5%, 0.05 mm diameter, length 10 m, condition metallic glass
Synonyme(s) :
FE845050
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 178-110-42
Longueur
10 m
Diamètre
0.05 mm