Key Documents
759953
Sigma-Aldrich
2-chloro-4-(trifluoromethyl)quinoline
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)quinoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H5ClF3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
39-42 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(Cl)nc2ccccc12
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-9-5-7(10(12,13)14)6-3-1-2-4-8(6)15-9/h1-5H
Clé InChI
FNDXRWXUIYHEDU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable