Key Documents
747351
Sigma-Aldrich
Pyrazole-4-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC2H4N2
Poids moléculaire :
69.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
crystals
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
C1=NNC=[13CH]1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-4-5-3-1/h1-3H,(H,4,5)/i1+1
Clé InChI
WTKZEGDFNFYCGP-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable