Principaux documents
614459
Sigma-Aldrich
1-Bromopropane-1,1,3,3,3-d5
98 atom % D
Synonyme(s) :
Propyl bromide-1,1,3,3,3-d5
About This Item
Formule linéaire :
CD3CH2CD2Br
Poids moléculaire :
128.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Point d'ébullition
71 °C (lit.)
Pf
-110 °C (lit.)
Densité
1.354 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])CC([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,3D2
Clé InChI
CYNYIHKIEHGYOZ-WNWXXORZSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.