Key Documents
605697
Sigma-Aldrich
Methyl palmitate-13C16
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Methylhexadecanoate-13C16
About This Item
Formule linéaire :
13CH3(13CH2)1413CO2CH3
Poids moléculaire :
286.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
185 °C/10 mmHg
Densité
0.933 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+16
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3/i1+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1
Clé InChI
FLIACVVOZYBSBS-RHVLFXCPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113.00 °C - closed cup