604429
2-(1-Naphthyl)pentane-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
CCC[13CH]([13CH3])c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C15H18/c1-3-7-12(2)14-11-6-9-13-8-4-5-10-15(13)14/h4-6,8-12H,3,7H2,1-2H3/i2+1,12+1
Clé InChI
MXJUSBINYALFBD-YZGYIGAXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.