Key Documents
579734
Sigma-Aldrich
3′-Bromo-4′-methylacetophenone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
42-46 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc(C)c(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-6-3-4-8(7(2)11)5-9(6)10/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
PDJLFESXPVLVMR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable