Key Documents
51027
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluoroantimonate
≥97.0% (T)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H15F6N2Sb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (T)
Impuretés
≤0.1% water
≤500 mg/kg halogen (as chloride)
Chaîne SMILES 
F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.6FH.Sb/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;;;;;;;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
Clé InChI
CSHAOLBENQQIBR-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves