451061
3-Iodo-1-propanol
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.556 (lit.)
Point d'ébullition
115 °C/38 mmHg (lit.)
Densité
1.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCCCI
InChI
1S/C3H7IO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2
Clé InChI
CQVWOJSAGPFDQL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup