306010
3,5-Difluoronitrobenzene
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.499 (lit.)
Point d'ébullition
176-177 °C (lit.)
Pf
17 °C (lit.)
Densité
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)9(10)11/h1-3H
Clé InChI
AUQBBDWDLJSKMI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter