Key Documents
118419
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethylhexane
Mixture of (±) and meso, 97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)CH(CH3)CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.23
Numéro Beilstein :
1718744
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
Point d'ébullition
119 °C (lit.)
Densité
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(C)C(C)CC
InChI
1S/C8H18/c1-5-7(3)8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
RNTWWGNZUXGTAX-UHFFFAOYSA-N
Application
3,4-Dimethylhexane may be used to study the mechanism of addition of hydrogen to 1-butene.
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
THE ADDITION OF HYDROGEN ATOMS TO SOLID OLEFINS AT-195?*.
Klein R and Scheer MD.
Journal of the American Chemical Society, 80(4), 1007-1007 (1958)
Protocoles
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal