mPEG2K-MAL
Synonym(e):
mPEG-MAL
Lineare Formel:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2C4H2O2N
Products
Marke
Physikalische Form
Funktionalität
Form
Polymerzusammensetzung
Polymertyp
Reaktivität
Reagenztyp
Showing 1-1 of 1
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben