Direkt zum Inhalt
Merck
Ondansetron -hydrochlorid Dihydrat ≥98% (HPLC), powder

Ondansetron -hydrochlorid Dihydrat

Ondansetron -hydrochlorid Dihydrat ≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)-methyl]-4H-carbazol-4-on -hydrochlorid Dihydrat
Empirische Formel (Hill-System):
C18H19N3O · HCl · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.85

Products

Produktkategorie
Marke
Farbe
Formelmasse
Gen-Alias
Physikalische Form
Reinheit
Qualitätsstufe
Showing 1-1 of 1
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben