1165259
USP
Decitabine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Amino-1-(2-deoxy-α-D-erythropentofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
decitabine
Verpackung
pkg of 25 mg
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)
InChIKey
XAUDJQYHKZQPEU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable