G004732
HPLC Analysis of cis/trans-Dothiepin Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 AC
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CYCLOBOND I 2000 AC, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20124AST)
mobile phase: [A] 1.0% triethylamine acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (85:15, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 22 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
peak 1: 9.48 min.
peak 2: 12.48 min.
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)