Merck
Flachbodengläser mit Stopfen, 8 x 35 mm
volume 0.75 mL, clear glass
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
Materialien
clear glass
clear polyethylene plug
Leistungsmerkmale
closure type displacement plug for shell vial (included)
Verpackung
pkg of 1 × 1000 ea (24728)
pkg of 1 × 200 ea (24727)
Fläschchen AD × H
8 mm × 35 mm
Volumen
0.75 mL
Allgemeine Beschreibung
Randlose Polypropylengefässe mit begrenztem Volumen und konischen Starburst Schnappstopfen
Diese randlosen Polypropylen-Gefässe, mit einzigartigem konischen Innendesign, machen Glasgefässe mit Einsatz überflüssig. Weniger zeitraubendes Zusammensetzen von ProbenGefässen; für 48-Positionen-Autosampler.
Das exakte konische Design ermöglicht es, die Proben sehr stark einzudampfen. Sie sind effektiver und preisgünstiger als normale Gefässe mit Einsatz. Das Starburst-Design der Schnappstopfen erleichtert das Durchstechen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)