Wichtige Dokumente
BP756
N-p-Chlorbenzoyltyramin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
bezafibrate
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1=CC=C(C(NCCC2=CC=C(O)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C15H14ClNO2/c16-13-5-3-12(4-6-13)15(19)17-10-9-11-1-7-14(18)8-2-11/h1-8,18H,9-10H2,(H,17,19)
InChIKey
ZTLWJYCDAXUIBK-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)