577529-U
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 3 mm, HPLC Column
Synonym(e):
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
product name
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 2 cm × 3 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L11
Produktlinie
BIOshell
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
4.7% Carbon loading
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Säule L × ID
2 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
90 m2/g
Matrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
Phenyl-Hexyl (dimethylphenyl-hexylsilane) bonding phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
160 Å pore size
operating pH range
2-9
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)