Z657891
Zubehör für Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R Zentrifugen
for UNIVERSAL 320; ROTOFIX 32 A Centrifuges, Fixed Angle Rotor, 6 place
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
capacity 1.5 ‑ 85 mL
to hold 6 x 85 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1620-A
Parameter
4,226 max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Compatible with the UNIVERSAL 320 and ROTOFIX 32 A Centrifuges
- Capacity (mL) depends on the type of adapter (if necessary) and tube selected
Rechtliche Hinweise
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt