SRP6330
CD46 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
AHUS2, MCP, MIC10, Membrane cofactor protein isoform 14, TLX, TRA2.10
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥85% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
33.8 kDa (302 aa, 35-313 aa + His tag)
Verpackung
pkg of 100 μg
Konzentration
1 mg/mL
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... CD46(4179)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable