SRP6153
Activin A human
recombinant, expressed in human cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
FRP, FSH-releasing protein, Inhibin beta A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in human cells
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
25 kDa (homodimer, non-glycosylated)
Verpackung
pkg of 10 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
InChI
1S/C27H34O3/c1-27-16-15-22-21-11-9-20(28)17-19(21)8-10-23(22)24(27)12-13-25(27)30-26(29)14-7-18-5-3-2-4-6-18/h2-6,17,21-25H,7-16H2,1H3
InChIKey
UBWXUGDQUBIEIZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... INHBA(3624)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable