SRP2018
GAL4 [(1-147) + E1A (121-223)] from Saccharomyces cerevisiae canine adenovirus
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
E1A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Saccharomyces cerevisiae
canine
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~33 kDa
Verpackung
pkg of 4 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
100 μg/mL
Methode(n)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
Farbe
colorless to clear
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
Saccharomyces cerevisiae ... GAL4(855828)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable