SML1641
WWL70
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4′-carbamoylbiphenyl-4-yl methyl(3-(pyridin-4-yl)benzyl)carbamate, N-methyl-N-[[3-(4-pyridinyl)phenyl]methyl]-4′-(aminocarbonyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl ester carbamic acid, WWL-70
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C(OC1=CC=C(C2=CC=C(C(N)=O)C=C2)C=C1)=O)CC3=CC=CC(C4=CC=NC=C4)=C3
InChI
1S/C27H23N3O3/c1-30(18-19-3-2-4-24(17-19)22-13-15-29-16-14-22)27(32)33-25-11-9-21(10-12-25)20-5-7-23(8-6-20)26(28)31/h2-17H,18H2,1H3,(H2,28,31)
InChIKey
QTWNORFUQILKJL-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3