SAB5702653
Anti-VASP Antibody, clone 6Q3M0, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
VASP, vasodilator-stimulated phosphoprotein
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6Q3M0, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
47 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.56 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MSETVICSSRATVMLYDDGNKRWLPAGTGPQAFSRVQIYHNPTANSFRVVGRKMQPDQQVVINCAIVRGVKYNQATPNFHQWRDARQVWGLNFGSKEDAA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VASP(7408)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1