SAB5702306
Anti-HEC1/NDC80 Antibody, clone 4W2Y2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HEC, HEC1, HsHec1, KNTC2, TID3, hsNDC80
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4W2Y2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
76 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.16 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
ESTVNQGLSEAMNELDAVQREYQLVVQTTTEERRKVGNNLQRLLEMVATHVGSVEKHLEEQIAKVDREYEECMSEDLSENIKEIRDKYEKKATLIKSSEE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NDC80(10403)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1