SAB4700936
Monoclonal Anti-CD81 antibody produced in mouse
clone M38
Synonym(e):
CVID6, S5.7, TAPA1, TSPAN28
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
M38, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rabbit, cat, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 4 μg/mL
Hinterlegungsnummer
NM_004356.3
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD81(975)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable