SAB4200643
Monoclonal Anti-PLEKHA7 antibody produced in mouse
clone PLK7, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PLK7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 2-4 μg/test using NCI-H1299 cells
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: 0.25-0.5 μg/mL using human CaCo2 cells
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PLEKHA7(144100)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- flow cytometry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable