Merck
SAB1400565
Sigma-Aldrich
Anti-SCLY antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-SCL
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SCLY(51540)
Allgemeine Beschreibung
Selenocysteine lyase (SCLY; EC 4.4.1.16) catalyzes the pyridoxal 5-prime phosphate-dependent conversion of L-selenocysteine to L-alanine and elemental selenium (Mihara et al., 2000 [PubMed 10692412]).[supplied by OMIM
Immunogen
SCLY (NP_057594.2, 1 a.a. ~ 445 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEAAVAPGRDAPAPAASQPSGCGKHNSPERKVYMDYNATTPLEPEVIQAMTKAMWEAWGNPSSPYSAGRKAKDIINAARESLAKMIGGKPQDIIFTSGGTESNNLVIHSVVKHFHANQTSKGHTGGHHSPVKGAKPHFITSSVEHDSIRLPLEHLVEEQVAAVTFVPVSKVSGQTEVDDILAAVRPTTRLVTIMLANNETGIVMPVPEISQRIKALNQERVAAGLPPILVHTDAAQALGKQRVDVEDLGVDFLTIVGHKFYGPRIGALYIRGLGEFTPLYPMLFGGGQERNFRPGTENTPMIAGLGKAAELVTQNCEAYEAHMRDVRDYLEERLEAEFGQKRIHLNSQFPGTQRLPNTCNFSIRGPRLQGHVVLAQCRVLMASVGAACHSDHGDQPSPVLLSYGVPFDVARNALRLSVGRSTTRAEVDLVVQDLKQAVAQLEDQA
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable