Merck
GE17-5080-02
HiTrap® rProtein A Fast Flow
Cytiva 17-5080-02, pack of 5 × 5 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
recombinant protein A (E. coli)
Verpackung
pack of 5 × 5 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-5080-02
Lagerbedingungen
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parameter
<20 mL/min flow rate
42 psi
Bettgröße
16 mm × 25 mm
Bettvolumen
5 mL
Säule ID
16 mm
Matrix
4% cross-linked agarose
Partikelgröße
60-165 μm
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm (d50v)
cleaning
2-11
Arbeitsbereich
3-10
Kapazität
~50 mg binding capacity (human lgG/ml medium)
Eignung
suitable for bioprocess medium
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
HiTrap® rProtein A FF-Säulen sind mit rProtein A Sepharose Fast Flow zur Aufreinigung und Fraktionierung von IgG-Unterklassen und IgG aus unterschiedlichen Quellen, darunter Zellüberstände und Aszites, vorgepackt.
Der Ligand von rekombinantem Protein A (in E. coli hergestellt) wird mittels einer Methode an Sepharose Fast Flow gekoppelt, die eine stabile Thioetherbindung zwischen rProtein A und der Basismatrix erzeugt. Die Kopplungsmethode ist optimiert, um dem IgG eine hohe Bindungskapazität zu verleihen.
Kapazität von HiTrap-rProtein-A für einige monoklonale Antikörper. Analysebedingungen: Bindungspuffer: 20 mM Natriumphosphat (inkl. 3 M NaCl für IgG), pH 7,0. Elutionspuffer: 0,1 M Natriumacetat, pH 3,0.
Manchmal ist ein pH-Wert unter 3 erforderlich, um stark gebundene IgG-Spezies zu eluieren. Proteinliganden können jedoch bei sehr niedrigem pH hydrolysieren.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Schnelle, praktische, präparative Aufreinigung monoklonaler Antikörper.
  • Gut etabliertes Medium auf Protein-A-Basis, das in vielen zugelassenen MAb-Prozessen verwendet wird.
  • Rekombinantes Protein A weist eine ähnliche Spezifität der Fc-Region wie natives Protein A auf, zeigt jedoch eine verbesserte Bindungskapazität und führt zu weniger regulatorischen Bedenken aufgrund der Abwesenheit von Säugetierkulturen bei der Ligandenproduktion und -aufreinigung.
  • Einfache Handhabung mit einer Spritze, Pumpe oder einem Hochleistungs-Chromatographiesystem wie AKTA-Design.
Lagerung und Haltbarkeit
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Sonstige Hinweise
Der Druck über das Festbett variiert in Abhängigkeit von einer Reihe von Parametern wie den Eigenschaften des Chromatographiemediums und den verwendeten Säulenschläuchen.
Rechtliche Hinweise
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page shows various purification options for Protein A Sepharose chromatography media and describes typical binding and elution conditions for Protein A Sepharose chromatography media.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protokolle
Protein A is derived from a strain of Staphylococcus aureus and contains five regions that bind to the Fc region of IgG. As an affinity ligand, protein A is coupled to Sepharose so that these regions are free to bind IgG.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.
This page shows how to perform column packing and preparation for affinity chromatography when using Tricorn™ or XK columns available from GE Healthcare.