GE17-0060-01
Sephadex® G-100
Cytiva 17-0060-01, pack of 100 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
autoclavable In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min
Verpackung
pack of 100 g
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0060-01
Matrix
cross-linked dextran
Partikelgröße
100-310 μm (wet)
40-120 μm (dry)
working range
2-10
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Quickly desalts, removes contaminants and transfers to a new buffer in a single step.
- Classic gel filtration medium.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from GE Healthcare which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Column Packing and Preparation for Size Exclusion Chromatography