EP6001012410
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 12 x boxes (4 in.), (4 x 3) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
(4 x 3) configuration
Holds 12 x boxes (4 in.)
drawer
max. box number per rack: 12 (4 x 3)
max. box size [mm]: 136 x 136
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001012410 (Global)
Methode(n)
cryopreservation: suitable
T × B × H
569 mm (22.4 in.) × 145 mm (5.7 in.) × 216 mm (8.5 in.)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)