EP0030133358
Eppendorf twin.tec® PCR-Platten 96
clear plate, divisible, unskirted, conical bottom colorless wells, colorless, unskirted, low profile, divisible, pkg of 20 ea
Empfohlene Produkte
Materialien
clear plate
conical bottom colorless wells
Leistungsmerkmale
skirt: no
divisible, unskirted
Verpackung
pkg of 20 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030133358
Größe
96 wells
Farbe
colorless
Anwendung
PCR
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Maximale Wiederfindungsraten für verbesserte Testergebnisse
- Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
- Auch ideal für quantitative Echtzeit-PCR geeignet
- Außergewöhnlich solider und drehmomentfester Polycarbonat-Rahmen
- OptiTrack® Matrix für schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
- Erhöhte Well-Ränder für effektive Versiegelung, verringert außerdem das Risiko einer Kreuzkontamination
- Chargen-getestet und zertifiziert frei von DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG