E7402
Elastin from human skin
insoluble powder
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human skin
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
ligand binding assay: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C27H48N6O6/c1-9-17(6)23(32-24(36)19(13-15(2)3)30-18(7)34)26(38)29-14-21(35)31-22(16(4)5)27(39)33-12-10-11-20(33)25(37)28-8/h15-17,19-20,22-23H,9-14H2,1-8H3,(H,28,37)(H,29,38)(H,30,34)(H,31,35)(H,32,36)/t17-,19-,20-,22-,23-/m0/s1
InChIKey
DPUYCSDGMSDKKV-MKBYFEBXSA-N
Angaben zum Gen
human ... ELN(2006)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable