359A-1
Claudin 1 Rabbit Polyclonal Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
Ig fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (359A-14)
vial of 0.5 mL concentrate (359A-15)
bottle of 1.0 mL predilute (359A-17)
vial of 1.0 mL concentrate (359A-16)
bottle of 7.0 mL predilute (359A-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque™
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Kontrolle
colon carcinoma, neurofibroma
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
membranous
Angaben zum Gen
human ... CLDN1(9076)
Allgemeine Beschreibung
Qualität
IVD | IVD | IVD | RUO |
Verlinkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable