PHR2819
Dantrolen-Natrium
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Dantrolen Natriumsalz Hemi(heptahydrat), 1-[(5(p-Nitrophenyl)-furfuryliden)-amino]-hydantoin Natriumsalz Hemi(heptahydrat)
About This Item
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1163140
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
dantrolene
Form
solid
Verpackung
pkg of 200 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/2C14H10N4O5.2Na.7H2O/c2*19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22;;;;;;;;;/h2*1-7H,8H2,(H,16,19,20);;;7*1H2/q;;2*+1;;;;;;;/p-2/b2*15-7+;;;;;;;;;
InChIKey
LTWQNYPDAUSXBC-CDJGKPBYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)