PHR1355
Padimat O
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1491503
API-Familie
padimate
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.542 (lit.)
bp
325 °C (lit.)
Dichte
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C17H27NO2/c1-5-7-8-14(6-2)13-20-17(19)15-9-11-16(12-10-15)18(3)4/h9-12,14H,5-8,13H2,1-4H3
InChIKey
WYWZRNAHINYAEF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
374.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
190 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)