Merck
ERMAE637
Magnesium, 24Mg (zertifiziert für Isotopenhäufigkeits-Bestimmung)
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
ERM®
Isotopenreinheit
 24Mg
Hersteller/Markenname
JRC
Format
neat
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMAE637
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
ERM is a registered trademark of European Commission
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)