804819
Ammoniumnitrat
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
free-flowing
Qualitätsniveau
Produktlinie
Redi-Dri™
Assay
≥98%
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
Glührückstand
≤0.01%
pH-Wert
4.5-6.0 (25 °C, 5%)
bp
210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
169 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): passes test (lim. ∼5 ppm)
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES String
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
InChIKey
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)