51094
Chlorhexidinacetat
Good Laboratory Practice Standard, According to 40 CFR Part 160
Synonym(e):
Chlorhexidin -diacetat (Salz)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
API-Familie
chlorhexidine
Verpackung
pkg of 500 mg
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2C2H4O2/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*1-2(3)4/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H3,(H,3,4)
InChIKey
WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Zielorgane
Liver,Teeth
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)