SCT076
BioTracker Red Hydrogen Sulphide Live Cell Dye
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
for cell culture
Methode(n)
cell based assay: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric
Anwendung
Qualität
Molar Mass: 442.39 g/mol
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable