Alle Fotos(1)
Key Documents
PI-12K
Sigma-Aldrich
Schweine-Insulin-RIA
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Qualität
for protein analysis
Qualitätsniveau
Beschreibung
ED<sub>80</sub> = 7 ± 0.6 µU/ml ED<sub>50</sub> = 30 ± 1.2 µU/ml ED<sub>20</sub> = 126 ± 3.0 µU/ml
analytes available: Insulin
2-200 pg/mL (standard curve range)
Speziesreaktivität
pig
Methode(n)
radioimmunoassay: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Nachweisverfahren
radioactive
Allgemeine Beschreibung
FUNKTION: SwissProt: P01308 # Insulin senkt die Blutzuckerkonzentration. Es erhöht die Zellpermeabilität für Monosaccharide, Aminosäuren und Fettsäuren. Es beschleunigt die Glykolyse, den Pentose-Phosphatzyklus und die Glykogensynthese in der Leber.
GRÖSSE: 110 Aminosäuren; 11981 Da
UNTEREINHEIT: Heterodimer einer B-Kette und einer A-Kette, die durch zwei Disulfidbindungen verbunden sind.
SUBZELLULÄRER LOKALISIERUNG: Sekretion.
ERKRANKUNG:SwissProt: P01308#-Defekte bei INS sind die Ursache für familiäre Hyperproinsulinämie [MIM:176730].
ÄHNLICHKEIT: SwissProt: P01308 ## gehört zur Insulinfamilie.
Spezifität
Schweine-Insulin: 100 %, Schweine-Proinsulin: 53 %, Human-Insulin: 100 %, Rinder-Insulin: 90 %, Rinder-Proinsulin: 50 %, Intaktes Human-Proinsulin: 38 %, Ratten-Insulin: 19 %, Des 31, 32 HPI: 47 %, Des 64, 65 HPI: 72 %, Glukagon: nicht nachweisbar, Pankreatisches Hormon: nicht nachweisbar; Somatos
Anwendung
Über Nacht, Gleichgewichtsinkubation bei 4 °C. Probenvolumen ≤ 100 μl Serum, Plasma oder Gewebekulturmedium.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Respiratory Tract