NA13
Anti-Replication Protein A (Ab-1) Mouse mAb (RPA70-9)
liquid, clone RPA70-9, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-RP-A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RPA70-9, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human, yeast
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPA1(6117)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Frozen Sections (2.5 g/ml)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunofluorescence (2.5 g/ml)
Immunoprecipitation (1 g/reaction)
Paraffin Sections (2.5 g/ml, no pre-treatment required)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
HeLa or U293 cells or colon carcinoma tissue
Sonstige Hinweise
Brill, S.J. and Stillman, B., 1989. Nature342, 92.
Stillman, B., 1989. Annu. Rev. Cell. Biol.5, 197.
Tsurimoto, T. and Stillman, B., 1989. EMBO J.8, 3883.
Wobbe, C.R., et al. 1987. Proc. Natl. Acad. Sci. USA84, 1834.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable