MABS1118
Anti-Cdc4 (FBXW7) Antibody, clone 9D8.1
clone 9D8.1, from mouse
Synonym(e):
F-box/WD repeat-containing protein 7, Archipelago, F-box and WD-40 domain protein 7, F-box protein FBW7, F-box protein FBX30, F-box protein SEL-10, hAgo, hCdc4, Homolog of C elegans sel-10
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9D8.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FBXW7(55294)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Cdc4 (FBXW7) in 10 µg of HEK293 nuclear extract.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable