MABN1857
Anti-SET-beta, clone 3D10E2
clone 3D10E2, from mouse
Synonym(e):
Protein SET-beta, HLA-DR-associated protein II beta, IGAAD, beta isoform, Inhibitor of granzyme A-activated Dnase, beta isoform, PHAPII, beta isoform, I-2PP2A, beta isoform, Phosphatase 2A inhibitor I2PP2A, beta isoform, TAF-I beta, Template-activating f
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D10E2, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SET(6418)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Signalübertragung & Neurowissenschaft
Western Blotting Analysis: 1.3 µg/mL from a representative lot specifically detected SET-beta, but not SET-alpha in Ramos human Burkitt′s lymphoma cell lysate (Courtesy of M. P. Vitek, Ph.D. Dr. Vitek is an employee and stockholder in Oncotide Pharmaceuticals, Inc. and a faculty member of Duke University Medical Center. Matters of potential personal and institutional conflict of interest are managed by the Duke University Medical Center Conflict of Interest Committee).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SET-beta in 10 µg of DU145 human prostate cancer cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable