MABF149A
Anti- CD161 (NK1.1) (mouse), PE, clone PK136 Antibody
clone PK136, from mouse, PE
Synonym(e):
Microtubule-associated protein 4, MAP-4, CD161 (NK1.1)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
PE
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PK136, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAP4(4134)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoglobuline & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD161 (NK1.1) in one million C57Bl/6 splenocytes stained with APC Anti-mouse CD3e.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable