MABE1790
Anti-ADAR1 Antibody, clone RD4B11
clone RD4B11, from rat
Synonym(e):
Double-stranded RNA-specific adenosine deaminase, EC: 3.5.4.37, DRADA, RNA adenosine deaminase 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RD4B11, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Adar(56417)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected ADAR1 in Kusa4b10 mouse cell line overexpressing mouse ADAR1 p110.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise